Hodedekker med integrert suspensjon, Versaflo™ S-serien
Leverandør: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 965 NOK
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Hodedekker med integrert suspensjon, Versaflo™ S-serien
Respiratorer Vernemaskesystem
Hodedekker i 3M™ S-serien gir vern for hode og ansikt i tillegg til å verne øyne og ansikt mot væskesprut og støt med liten kraft (klasse F). De passer til bruksområder som krever at man hyppig må ta av og på hele hodebeskyttelsen, for eksempel farmasøytisk produksjon og laboratoriearbeid, eller i situasjoner der det er mindre tilsmussing av det ytterste stoffet. Alle hodedekkene kan brukes sammen med 3M strømdrevne luftforsyningssystemer (for eksempel Jupiter™ og Dustmaster™) og gir således vern for luftveiene.
  • Forbedret form og synlighet
  • Ypperlig luftgjennomstrømning
  • Komfortabel å ha