Hørselvern, Peltor™ X-serien
Leverandør: 3M
X5A X5P3E X1P3E X2A X2P3E X3A X3P3E X4A X4P3E X1A
111-1139EA 1250 NOK
111-1139 111-1141 111-1132 111-1133 111-1134 111-1135 111-1136 111-1137 111-1138 111-1131
Hørselvern, Peltor™ X-serien
Hørselvern Hørselvern med støyblokkering
kombinerer førsteklasses beskyttelse med topp komfort. De kan leveres med hodebånd eller som hjelmmonterte versjoner og har en rekke dempingsnivåer som tilfredsstiller kravene for de fleste industrielle bruksområder.
  • Soft, wide cushions reduce pressure around the ears and improve comfort and wearability
  • Slimline, dual-moulded cups
  • Large space inside cups reduces moisture and heat build-up
  • Electrically-insulated wire headband
  • Colour coded cups: Easy to identify level of attenuation
X1: Ultra-slim earmuffs for low noise environments.
X2: LightweightMore Product Information