Engangsørepropper, E-A-R™ Push-Ins™
Leverandør: 3M
EX01020 EX01021
111-1798EA 2500 NOK
111-1798 MMMAEX01021
Engangsørepropper, E-A-R™ Push-Ins™
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Disse øreproppene er svært enkle å sette inn fordi det ikke er behov for rulling. Brukerne kan bare bruke det fleksible grepet for å skyve øreproppen på plass. Ettersom brukeren derfor ikke trenger å berøre skummet, er dette en av de mest hygieniske ørepropptypene.
  • Fleksibel stamme gjør det enklere og mer hygienisk å sette dem inn og ta dem ut
  • E-A-Rform-skumgummi mykner med kroppsvarmen og gir en individuell tilpasning, som blir mer komfortabel med lenger bruk
  • Forsegling for lavtrykk
  • Tilgjengelig med eller uten snor
Ideelle for høye støynivåer og erMore Product Information