Engangs ørepropper, uvex x-fit
Leverandør: UVEX
2112.001
111-2345EA 860 NOK
111-2345
Engangs ørepropper, uvex x-fit
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Den ergonomiske x-fit-engangsøreproppen kjennetegnes av svært høyt nivå av lydabsorpsjon, noe som gjør den egnet for bruk i svært støyfylte omgivelser. x-fit-øreproppen har et forseglet overflate, noe som forhindrer at fremmedlegemer trenger gjennom den.
  • Soft foam offers real comfort, even when worn for extended periods
  • Ergonomic shape adapts to the natural shape of the ear canal
  • 'x' emboss in the end of the plug makes it easy to remove while simultaneously reducing the pressure on the outer wall of the ear canal
  • Easy insertion and removal
  • For medium to