Vernebriller, Carbonvision
Leverandør: UVEX
9307.365
111-2535EA 0 NOK
111-2535
Vernebriller, Carbonvision
Vernebriller /Goggles
Moderne materialer og produksjonsteknologi muliggjør utformingen av innfatninger som kombinerer redusert størrelse og høy mekanisk motstandskraft.
  • TPU-lag er permanent festet til innfatningen, noe som sørger for en perfekt individuell tilpasning og enkel rengjøring
  • Lav vekt gjør at brukeren kan arbeide i lengre perioder uten forstyrrelser eller problemer
  • Fleksible, myke komponenter tilpasser seg ansiktet perfekt og sikrer en perfekt tilpasning
  • Praktisk klemme til å fjerne hodebåndet med før rengjøring
Vernebrillene er anbefalt for beskyttelse mot støv,More Product Information