VWR®, Linsepapir, klasse 541
Leverandør: VWR Collection
111-5003EA 350 NOK
111-5003 111-5004
VWR®, Linsepapir, klasse 541
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Lens Papers
Passer til rengjøring av ulike optiske linser, i for eksempel objektiver, mikroskoper, kikkerter, forstørrelsesglass eller briller, og også til rengjøring av filamenter av optiske fibre.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²