Varmebestandige hansker, uvex profatherm XB40
Leverandør: UVEX
6059511
112-4536EA 850 NOK
112-4536
Varmebestandige hansker, uvex profatherm XB40
Hansker
Denne hansken av bomullsfrotté er egnet for mange bruksområder og gir beskyttelse mot varme (kontaktvarme opp til 250 °C), kulde og kutt.
  • Komfortable å bruke
  • God beskyttelse mot kuttskader
  • God temperaturisolasjon
Ideell for støperier, stålindustri, plastbehandling og metallprosessindustri.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell XB40
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk
Environmentally Preferable
Engangs/flergangs gjenbrukbar
Cuff style Rett
EN norm EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)