Helmasker, 6000, 3M
Leverandør: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 4350 NOK
113-0244 111-0206 111-0207
Helmasker, 6000, 3M
Respiratorer Flerbruksmasker Heldekkende ansiktsmasker
Flergangs, lette helansiktsmasker for maksimal komfort. Inkorporerer et mykt, hypoallergenisk materiale på ansiktsdelen og en sentral utåndingsventil.
  • Bruker bajonettfiltre i 6000/2000-serien
  • Stort glass – belagt for ripebestandighet – gir utmerket sikt med et bredt synsfelt
  • Cool Flow®-utåndingsventilen er utformet for å gjøre det enkelt å puste og bidra til å redusere opphopningen av varme og fuktighet i ansiktsdelen
  • Vernemaske med lavt vedlikeholdsbehov: kan demonteres, rengjøres og brukes om igjen mange ganger
  • Ingen ekstra deler er nødvendig, unntatt