Ansiktsmasker for renrom, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
62477
113-0346EA 3950 NOK
113-0346
Ansiktsmasker for renrom, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Masker Munnbind, renrom
Dette munnbindet mot grove partikler gir grunnleggende beskyttelse i renrom av lavere klasser. Det inneholder ikke filter.
  • Tolags utforming
  • Indre kledning av BiCoSof™-materiale som gir komfort
  • Sammenføyning med ultralyd
Passer for renrom av klasse 1000, ISO 6 M4.5.