VWR®, Hygienemunnbind, tolags ikke-vevd PP
Leverandør: VWR Collection
113-0713EA 69 NOK
113-0713
VWR®, Hygienemunnbind, tolags ikke-vevd PP
Masker Munnbind
Hygienemunnbindet med nesebro er tilvirket av tolags ikke-vevd PP.
  • Uten lateks
  • Tilgjengelig med ørehemper eller hodestropper
  • Kun til industriell bruk og rent rom; ikke bruk for beskyttelse mot COVID-19
  • Dette produktet er ikke medisinsk utstyr for medisinsk eller klinisk bruk i henhold til forordning (EU) 2017/745 / direktiv 93/42/EEC
  • Dette produktet er ikke personlig verneutstyr (PPE) i henhold til forordning (EU) 2016/425
Tetthet: 20 g/m² (fremre lag); 25 g/m² (bakre lag).