Ansiktsskjerm, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6355-0001
113-2800EA 2525 NOK
113-2800
Ansiktsskjerm, Nalgene®
Ansiktsskjermer
Den klare 1,5 mm tykke skjermen i polykarbonat gir større beskyttelse mot støt og sprut. Utformet spesielt for laboratoriebruk.
  • Beskytter ansiktet og halsen mot UV-stråler med bølgelengde 200 - 360 nm
  • Justerbar hodestøtte i polyetylen for komfort
  • For bruk med vernebriller
Sertifiseringer: EN 166