Sølv ≥99.9985% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)

Leverandør: Thermo Fisher Scientific

11469.G9 11469.G1 11469.G5
11469.G9EA 11325 NOK
11469.G9 11469.G1 11469.G5
Sølv ≥99.9985% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Sølv

Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647

Bestill nå


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR