Benkepapir, Standard Versi-Dry® og Super Versi-Dry®, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 3000 NOK
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Benkepapir, Standard Versi-Dry® og Super Versi-Dry®, Nalgene®
Benkepapir Benkepapir
Versi-Dry-labmatter beskytter overflater og utstyr, forebygger knusing av ømfintlige gjenstander og absorberer raskt væskesøl. Polyetylenbaksiden er vanntett og resistent mot kjemikalier. Standardversjonen absorberer 750 ml/m², superversjonen absorberer 1050 ml/m² .
  • Består av flere lag og beskytter dermed glassgjenstander og andre skjøre gjenstander mot knusing hvis de mistes eller veltes på harde flater
  • Myke og ikke-abrasive. Riper ikke flater eller utstyr.
  • Kan også brukes til polstring av brett, skuffer og hyller, og til å tørke opp søl