VWR® Spec-Wipe® 3, Cleanroom Wipes, Non Woven, Sterile
Leverandør: VWR Collection
115-0033EA 780 NOK
115-0033
VWR® Spec-Wipe® 3, Cleanroom Wipes, Non Woven, Sterile
Papirservietter Renromsservietter Desinfiseringsservietter, renrom
Disse renromsserviettene er laget av polyester og cellulose.
  • Ikke teksturert
  • Hydroentangled uten bruk av kjemikalier, reduserer ionisk forurensning
  • Sterilisert av gammastråling til SAL (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
Designet for rengjøring av benker med laminær flyt, renromsoverflater, kvartsvarer og generelt prosessutstyr. Egnet for farmasøytisk og bioteknologisk industri.
Egnet for bruk i klasse A, ISO 5 renrom.
Farge: Hvit
Sertifiseringer: I samsvar med ANSI/AAMI/ISO 11137 og AMMI TIR 27 Metode VDmax retningslinjer.