Rengjøringsserviett, Mini Alpha®
Leverandør: Texwipe
TX754B
115-0568EA 2200 NOK
115-0568
Rengjøringsserviett, Mini Alpha®
Svabere Svabere for rengjøring
Vattpinnen består av et 100% polyestersubstrat (kontinuerlig filament) som er varmestøpt (termisk bundet) på håndtaket, og de utstikkende kantene er forseglet for å redusere fiberavgivelsen og eliminere behovet for kontaminerende klebemidler. Det renromsvaskede, strikkede hodet av Alpha-polyester i to lag er svært rent.
  • Vattpinnen har en minispiss med en stiv åre. Det kompakte håndtaket gir støtte og kontroll
  • Lav avgivelse av partikler og ekstraherbare stoffer
  • Utmerket kjemikaliebestandighet
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.