VWR® Spec-Wipe® 4, Tørkekluter for renrom, sterile
Leverandør: VWR Collection
115-1724EA 5950 NOK
115-1724
VWR® Spec-Wipe® 4, Tørkekluter for renrom, sterile
Papirservietter Renromsservietter Desinfiseringsservietter, renrom
Slitesterkt, dobbeltvevd polyester med skårne kanter som er vasket i renrom i ISO klasse 4 for å minimere kontaminering av partikler og ekstraherbare stoffer.
  • For kritisk prosessrengjøring og miljøer hvor sterilitet, generering av lavpartikler og fibrer er kritisk
  • Gammasterilisert til et garantert sterilitetsnivå på 10⁻⁶ (SAL)
  • Lukkbare poser beskytter klutene fra kontaminering
Ideell for rengjøring av slipende overflater, men fortsatt myk nok for bruk på ømfintlige overflater.
Egnet for bruk i renrom i klasse 10, ISO 4, >=0,5µm.
Farge: Hvit
Sertifiseringer: Overholder ANSI/AAMI/ISO-retningslinjene.