Håndrenseskum, Solopol® GrittyFOAM
Leverandør: Deb-STOKO
GPF3LEURO
115-2087EA 2575 NOK
115-2087
Håndrenseskum, Solopol® GrittyFOAM
Hudpleie Såper og hud rensemidler
Middels kraftig skumhåndsåpe med skuremiddel til å fjerne middels til kraftig kontaminasjon, fra f.eks. oljer, fett, sot, smøremidler. Til bruk i industrielle miljøer.
  • Contains non abrasive scrubbing agent
  • 3 ml of Solopol GrittyFOAM liquid transforms into 15 ml of foam, providing up to 47% more hand washes per litre compared to traditional hand cleansers
  • Formulation leaves hands feeling smooth and conditioned
  • Petroleum solvent-free, silicone-free, colourant-free
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904