Renromsservietter, Polynit-Z
Leverandør: CONTEC
LWZS0001
115-2953EA 13725 NOK
115-2953
Renromsservietter, Polynit-Z
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
The Polynit-Z wipe features conductive yarns within the polyester interlock knit. It is a very clean static dissipative wipe that is well suited for applications that are sensitive to electrostatic discharge. The average surface resistivity is 3,5×10¹⁰ ohms/sq.
  • Svært rene forseglede kanter som er ripesikre
  • Vasket og pakket i et renrom i ISO-klasse 4
  • Lavt nivå for både partikler og ekstraherbare stoffer
Egnet til bruk i renrommiljøer i ISO-klasse 3–4.
Farge: hvit