Benkbeskyttelsespapir, CleanSheets®, Nalgene
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6283-1250 6283-1850
115-9252EA 6700 NOK
115-9252 115-9253
Benkbeskyttelsespapir, CleanSheets®, Nalgene
Benkepapir Benkepapir
Laget av 3,2 mm tykt polyetylenskum med lukkede celler gir denne benkforingen demping og væskebarrierebeskyttelse.
  • Glatt og spenstig
  • Utmerket kjemisk motstand
  • Kan kuttes til alle størrelser for å passe til benker, hyller, skuffer
  • Beskytter mot søl, vibrasjoner, varme, smuss eller brudd
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement