Øyevaskeflasker
Leverandør: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 260 NOK
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Øyevaskeflasker
Førstehjelpsutstyr Øyeskyllestasjon
Flaske med steril natriumkloridløsning (0,9%) til øyevask med øyekopp og støvlokk. Bidrar til å forhindre at fremmedlegemer (for eksempel metall- og trebiter) setter seg fast i øyet og forårsaker alvorlig øyeskade.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contamination and