VWR®, Brannteppe
Leverandør: VWR Collection
118-1105EA 395 NOK
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Brannteppe
Førstehjelpsutstyr Branntepper
Fremstilt av et komposittmateriale som inkluderer to lag med glassfibermasse og ett lag med flammehemmende folie. Effektiv slukking og beskyttelse. For å slukke og kvele relativt små branner. Disse teppene er miljøvennlige og inneholder ikke asbest.
  • Varmebestandig opp til 550 °C
  • Sikker, støvfri oppbevaring i en tildekket plastboks som er merket på fire språk (DK,NO,SE,FI)
  • Kan monteres på veggen
  • Åpnes raskt med to utløsere
BS EN 1869
Sertifiseringer: BS EN 1869