VWR®, Absorpsjonssett for kjemikalier
Leverandør: VWR Collection
121-1050EA 2025 NOK
121-1050
VWR®, Absorpsjonssett for kjemikalier
Materialer for håndtering av søl
Absorpsjonssettet er egnet for farlige væsker.
  • Total absorpsjonskapasitet på opptil 10 l avhengig av kjemikaliet som absorberes
  • Også egnet for å håndtere olje og løsningsmidler
  • Kan brukes for alle kjemikalier
Supplied in a clip closed clear bag.
Leveringsinformasjon: Kit contains: 2× blue plastic disposal bags, 1× 6 cm×1,2m maintenance sock, 1× clip close carrier, 1× instruction sheet, 10× maintenance spill pads, 1× non branded spill kit header card, 2× plastic zip ties.