Mopp, Anticon® SuperSorb
Leverandør: CONTEC
492238-649
129-0216EA 915 NOK
129-0216
Mopp, Anticon® SuperSorb
Mopper
Fremstilt av 100% polyester med sammenhengende fibre med totrådssystem for enestående sorpsjonsevne. Utformet for bruk med håndtak og bøttevrimaskinsystemer som er tilgjengelige i handel.
  • For våtmopping i kritiske områder der det er påkrevd med maksimal sorpsjonsevne for å påføre rengjørings- og desinfiseringsløsninger
  • Moppen er slitesterk og kan vaskes og brukes flere ganger
  • Autoklaverbar for sterile bruksområder
Forpakning: pakket enkeltvis