Servietter, silikonimpregnerte, SilSat™
Leverandør: MICRONOVA
SSW6-01IR
129-0248EA 17225 NOK
129-0248
Servietter, silikonimpregnerte, SilSat™
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Våtservietter
SilSat-klutene løser problemet med å bruke smøremidler i et kontrollert bruksområde ved å påføre silikon av høy kvalitet på en impregnert klut. Hver polyesterduk har flere gram silikon, så det er nok til å vedlikeholde gir eller ruller på fyllingslinjer eller smøre stopplokk og ventiler. Klutene er gammabestrålet.
  • Blanding av silikon/alkohol av høy kvalitet
  • Lett impregnering
  • Unngår mulig overføring av silikon til produktet eller andre kritiske overflater
Farge:hvit
Weight: 106 g/m²