VWR®, Såpedispenser, berøringsfri
Leverandør: VWR Collection
129-0486EA 2475 NOK
129-0486
VWR®, Såpedispenser, berøringsfri
Såpedispensere og Lotion Såpedispensere
Den berøringsfrie dispenseringsenheten reduserer effektivt krysskontaminering og avfall i renrommet og tilknyttede områder.
  • Den rimelige, dryppfrie enheten uten avfall kan monteres på veggen
  • Dispenseren, som aktiveres med en elektronisk sensor, gir en forhåndsmålt dose med såpe, krem eller desinfiseringsmiddel i hendene på en ren og sikker måte
Egnet for bruk med Micronova-pumpeflasker på 500 ml.
Sertifiseringer: OSHA, CDC, ADA
Leveringsinformasjon: Leveres med fire batterier i D-størrelse.