VWR®, Poser, Twist-Seal
Leverandør: VWR Collection
129-0012EA 3650 NOK
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Poser, Twist-Seal
Poser Prøveposer
LDPE-poser med sikkerhetsfliker, produsert og pakket i sterile forhold.
  • Sikre og myke beholdere som ikke inneholder kontaminerende stoffer, og gir garantert pålitelige analyseresultater
  • R-Nase, D-Nase, Pyrogen og BPA fri
  • En økonomisk og effektiv måte å samle inn, oppbevare og bære prøvemateriale på
  • Forseglingsmekanismen holder posen åpen for påfylling
  • Unikt brettesystem gir en midlertidig lekkasjesikker forsegling
Til universell bruk for prøver som matvarer, væsker, korn, petroleumsprodukter, animalsk materiale, avfall og jordprøver. Miljøprøvetaking (More Product Information