Stools
Leverandør: bimosSPESIFIKASJONER
Modell | 9F463L | 9461L | 9463L | |
Environmentally Preferable | ||||
Sete/rygg farge | Magic black | Magic black | Magic black | |
material bak | Magic artificial leather | Magic artificial leather | Magic artificial leather | |
Fraktvekt | — | 8,92 kg | 7,72 kg |