Hanskekabinett, HEPA-filtrert, med 2 hanskeporter, inkl. et par neoprenhansker, Fare, Volum: 368,1 L, B × D × H inv.: 851×698×635 mm, B × D × H utv.: 1340×800×1020 mm, Vekt: 127 kg, Hvit
Leverandør: LABCONCO
Hanskekabinett, HEPA-filtrert, med 2 hanskeporter, inkl. et par neoprenhansker, Fare, Volum: 368,1 L, B × D × H inv.: 851×698×635 mm, B × D × H utv.: 1340×800×1020 mm, Vekt: 127 kg, Hvit