Yttrium 1.000 mg/l Y in 5% salpetersyre (fra Y2O3) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
13855.AP 13855.AE 13855.AD
13855.APEA 3125 NOK
13855.AP 13855.AE 13855.AD
Yttrium 1.000 mg/l Y in 5% salpetersyre (fra Y2O3) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011468