Renromsservietter, forhåndsmettede, SatPax® 670
Leverandør: BERKSHIRE
SPX67000109091 SPX67000312 SPX67000109111
115-0359EA 200 NOK
115-0359 141-0113 BERKSPX67000109111
Renromsservietter, forhåndsmettede, SatPax® 670
Papirservietter Renromsservietter Våtservietter, renrom
Disse pre-mettede, ikke-vevde hydroentangled cellulose polyester blanding kluter er ideelle for generell rengjøring og tørking.
  • Lite partikler, lite fiber og ingen sekundære bindemidler
  • Glatt, svært absorberende og slitesterk, høy våtstyrke
  • Formettet med isopropanol (IPA) og avionisert vann (DI H₂O), pakket i gjenlukkbare poser
  • Eliminer spruteflasker med løsemiddel og ukontrollerte metningsnivåer
  • Damp autoklaverbar
Designet for bruk i produksjonsenheter som er følsomme for mikronpartikkelforurensning, ikke-flyktige rester og ioner.
Egnet for bruk iMore Product Information