Rengjørings- og desinfiseringsmaskin, G 7883 CD
Leverandør: MIELE
5637290 7565680 5806990 5807110 5764970 5774550 5764890 5799650 5774800 5798640
141-0948EA 0 NOK
141-0948 141-0583 141-0465 141-1004 141-0444 141-0449 141-0443 141-0463 141-0290 141-0455
Rengjørings- og desinfiseringsmaskin, G 7883 CD
Oppvaskmaskiner
Rengjørings- og desinfiseringsmaskinen G 7883 CD passer til vask av laboratorieutstyr som brukes i f.eks. forskningslaboratorier og innen industri og miljø. Maskinen har et stort vaskeskap på to etasjer og kan integreres som en innebygget eller monteres som en frittstående enhet. G 7883 CD er ulik G 7883 ved at den har en aktiv tørkeenhet som sikrer tørking på innsiden og utsiden av utstyret som vaskes ved hjelp av en varmluftsvifte. I tillegg er G 7883 CD 90 cm bred og har en frontmatet skuff til 2 beholdere.
  • Direct connection of the upper