Rengjørings- og desinfeksjonsmaskiner, PG 8535 og PG 8536, Mielabor
Leverandør: MIELE
7339400 7339410 7339390 7339380 7339370 7339360 7321240 7870410 7870440 9062950 7831480 7870450 7831710 9062920 7831680 7831500 7831700 7831490 7870430 7870460 7907620 9358490 7870470 7870420 9062900 7831810 9062930 9062940
141-0569EA 0 NOK
141-0569 141-0570 141-0568 141-0567 141-0566 141-0565 141-0560 141-0603 141-0606 141-0638 141-0590 141-0607 141-0597 141-0635 141-0595 141-0592 141-0596 141-0591 141-0605 141-0608 141-0612 141-0644 141-0609 141-0604 141-0633 141-0601 141-0636 141-0637
Rengjørings- og desinfeksjonsmaskiner, PG 8535 og PG 8536, Mielabor
Oppvaskmaskiner
Disse rengjørings- og desinfeksjonsmaskinene med integrert tørkesystem og skuff er lagd for behandling av kliniske instrumenter og OP og for vasking av laboratorieglassartikler i forskningslaboratorier og biologisk og farmasøytisk industri. Den nye PG 85-serien har mange nyvinninger, for eksempel fritt programmerbare PROFITRONIC+-kontroller, PerfectSpeed – sprayarmovervåking, temperaturuavhengig PerfectFlow-dispenseringskontroll basert på ultralyd så vel som PerfectPureSensor – konduktivitetsmåling.
  • Fritt programmerbar PROFITRONIC+-kontroller med 64 programspor og standardiserte