Hafnium 10000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14374.AEEA 2600 NOK
14374.AE
Hafnium 10000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Hafnium Standards
Sertifiseringer: Traceable to NIST.