Kobalt 10000 mg/L Co in 5% salpetersyre (fra Co) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14390.AD 14390.AE 14390.AP
14390.ADEA 1450 NOK
14390.AD 14390.AE 14390.AP
Kobalt 10000 mg/L Co in 5% salpetersyre (fra Co) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010935