Svovel 10000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂SO₄) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14436.AD 14436.AE 14436.AP
14436.ADEA 1450 NOK
14436.AD 14436.AE 14436.AP
Svovel 10000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂SO₄) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Sertifiseringer: Traceable to NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00085316