Isopropanol (Propan-2-ol), sterile spray
Leverandør: Texwipe
TX3270
148-0025EA 5800 NOK
148-0025
Isopropanol (Propan-2-ol), sterile spray
Rengjøringsløsninger Detergenter og overflatevasking
Steril, for-filtrert løsning med 70% propan-2-ol.
  • Fullstendig montert sprayflaske som gir fin eller grov spray
  • Gammabestrålt til garantert sterilitetsnivå (SAL) på 10-6
  • Med partispesifikke sertifikater for stråling og analyse
Forpakning: Pakket pose-i-pose i forseglet eskefôring av poly-pose.