Dreneringsstativ, veggmontert
Leverandør: KARTELL
213
149-1310EA 5000 NOK
149-1310
Dreneringsstativ, veggmontert
Stativer for rør Tørkestativer
PS, grå.
  • Tørkepinnene kan settes inn og skiftes ut etter behov
  • Leveres komplett med tørkepinner og festeanordninger for veggmontering
  • Ekstra pinner for beholdere med smal hals er tilgjengelige for bestilling under artikkelnummer 212-6109
Med ekstra bred dryppebrett og 72 tørkepinner, 95 mm lange, 15 mm Ø. Pinneåpningene er lukket på baksiden. Dette forhindrer at det siver vann inn i veggen.