silikat påvisningsreagens ( natrium molybdat) for Seres FG 504B silikameter

Leverandør: VWR Chemicals

161277VEA 5825 NOK
161277V
silikat påvisningsreagens ( natrium molybdat) for Seres FG 504B silikameter
silikat påvisningsreagens ( natrium molybdat) for Seres FG 504B silikameter

Sodium molybdate(VI) in aqueous solution
Contents per litre : 63 g Sodium molybdate AnalaR NORMAPUR®

Formel: Na₂MoO₄
MW: 205.92 g/mol
CAS-nummer: 7631-95-0
EINECS: 231-551-7

Bestill nå


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR