Vannrenser, Milli-DI®

Leverandør: Merck
ZFDI00001
172-5109EA 14625 NOK
172-5109
Vannrenser, Milli-DI®
Vannrensesystemer Rene og ultrarene vannsystemer
Det kompakte, brukervennlige vannrensingssystemet Milli-DI® er utviklet spesielt for å dekke behov for små mengder rent vann (mellom 3 og 5 liter per dag). Vannet som produseres, er egnet for kjemiske og elektrokjemiske bruksområder, for produksjon av buffere, reagenser og mikrobiologiske kulturmedier og en rekke andre bruksområder. Milli-DI®-vann kan også brukes som tilførselsvann for Ultrapure-vannsystemer.

  • Batteridrevet, ingen nettstrømstilkobling nødvendig
  • Det er enkelt å overvåke vannkvaliteten: systemet er utstyrt med en
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell Milli-DI®
Environmentally Preferable
Tilførselsvann Potable (tap) water at a feed-pressure of 1 - 4,9 bar (14 - 70 psi)
Gjennomstrømningshastighet 0,5 - 0,7 l/min
Motstandsdyktighet ved +25 °C >1 MΩ•cm
B×D×H 270×170×430 mm
Vekt 5,6 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR