Arsen(III)oksid, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: di-Arsenic trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
17971-10G
17971-10GEA 730 NOK
17971-10G
Arsen(III)oksid, Supelco®
Arsen(III)oksid
Formel: As₂O₃
MW: 197.84 g/mol
Kokepunkt: 465
Smeltepunkt: 312
Tetthet: 3.8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003433
CAS-nummer: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
FN: 1561
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 12,00844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f85e8ff5571c8ecb4261be61af6efc13632cd31&vid=786a9fdf133bdab95b63ddc73f9c65649909b8bd&prid=web&clid=SAPDAM