Kaliumdikromat 1/60 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
191005XEA 830 NOK
191005X
Kaliumdikromat 1/60 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kaliumdikromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Kokepunkt: 500
Smeltepunkt: 398
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
FN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Indeks: 12,07790
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01663 - 0.01670 mol/l
NIST traceable Confirmed