Svovelsyre 5 mol/l (10 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution

Leverandør: VWR Chemicals
Danger

191665VEA 990 NOK
191665V
Svovelsyre 5 mol/l (10 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.84
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8 II

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR