Svovelsyre 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution

Leverandør: VWR Chemicals
Danger

191675AEA 1200 NOK
191675A
Svovelsyre 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8 II

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 2.495 - 2.505 mol/l
NIST traceable Confirmed

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR