Gassprøvetakingsrør
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05680058 05680070 05680043 05680052
201-9113EA 2450 NOK
201-9113 201-9115 201-9111 LENZ05680052
Gassprøvetakingsrør
Rør Gassprøvetakningsrør
Duran®, borsilikatglass.
  • Svært god termisk og kjemisk resistens
  • Et kapillærrør kan kobles til på den ene siden (indre diameter: 2,7 mm, ytre diameter: 8,0 mm), og en slange kan kobles til på den andre (ytre diameter: 8,0 mm)
  • Med hvitt skrivefelt
Gassprøvetakingsrør for fjerning, prøvetaking og transportering av gassprøver. På begge sidene er det en 3 NS/14 enveis-stoppehane med standardslip.
Sertifiseringer: DIN 12473-1