Klorkalsiumrør u-form
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05342013 05342015
201-9122EA 2850 NOK
201-9122 201-9120
Klorkalsiumrør u-form
Rør Tørkerør
DURAN®, borosilikatglass, klart. Utbyttbare NS propper. Siderør med 6 mm ytterdiameter.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer