Eddiksyre 12%

Leverandør: VWR Chemicals
Warning

20121.366EA 1325 NOK
20121.366
Eddiksyre 12%
Eddiksyre glasial (iseddik)
Formel: H₃CCOOH
Tetthet: 1,01
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
FN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay 11.9 - 12.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR