Ortofosforsyre 25%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Phosphoric acid
20629.463EA 6125 NOK
20629.463
Ortofosforsyre 25%, TECHNICAL
Ortofosforsyre
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Tetthet: 1.1462 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
FN: 1805
ADR: 8 III
Merck Indeks: 14,07344
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 24 - 26 %