VWR®, Dreneringsstativ
Leverandør: VWR Collection
211-0196EA 3950 NOK
211-0196
VWR®, Dreneringsstativ
Stativer for rør Tørkestativer
Tråd, vinylbelagt.
  • Kan brukes på benken eller som veggstativ
  • Dryppbrett kan tas ut fra siden for enkel tømming
Har 18 tømmestenger, 127 mm lange for store beholdere og 72 tømmestenger, 76 mm lange for mindre beholdere.