VWR®, Stativ for mikrosentrifugerør
Leverandør: VWR Collection
211-0204EA 600 NOK
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Stativ for mikrosentrifugerør
Stativer for rør Tube Racks
PP.
  • For fryserbruk
  • Sidehåndtak for sikker håndtering
  • Nummerert for enkel prøveidentifikasjon
Plass til 80 stk (5×16) 1,5 eller 2 ml mikrorør. Koniske hull for å holde rørene sikkert på plass.
Bestillingsinformasjon: Hvert sett omfatter ett stativ i blått, grønt, rosa, gult og oransje.