VWR®, Stativ for mikrosentrifugerør
Leverandør: VWR Collection
211-0213EA 1275 NOK
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, Stativ for mikrosentrifugerør
Stativer for rør Tube Racks
PP.
  • Perfekt for fryserbruk
  • Sidehåndtak for sikker håndtering
  • Nummerert for enkel prøveidentifikasjon
For 96 (8×12) mikrorør med kapasitet på 0,5 ml eller 96 (8×12) mikrorør med kapasitet på 1,5/2 ml. Koniske hull for å holde rørene sikkert på plass. Komplett med lokk som klikkes på plass, og som også kan brukes som en beskyttende bunnflate.
Bestillingsinformasjon: Hvert sett omfatter ett stativ i blått, grønt, rosa, gult og oransje.